2,5-Dimethoxyanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,5-Dimethoxybenzamin
OR0958-100G
APOSOR0958-100GEA 21.9 EUR
APOSOR0958-100G
2,5-Dimethoxyanilin
2,5-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 140 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Flammpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008368
CAS-Nummer: 102-56-7
EINECS: 203-040-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III