2-Chlorpyrimidin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR0970-100G OR0970-25G
APOSOR0970-100GEA 43.5 EUR
APOSOR0970-100G APOSOR0970-25G
2-Chlorpyrimidin
2-Chloropyrimidine
Formel: C₄H₃ClN₂
Siedepunkt: 75…76 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 62…67 °C
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006060
CAS-Nummer: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR