Pyrrolidin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Tetrahydropyrrol, Tetramethylenimin

OR0971-100ML
APOSOR0971-100MLEA 21.9 EUR
APOSOR0971-100ML
Pyrrolidin 99%
Pyrrolidin
Formel: C₄H₉N
Molecular Weight: 71,12 g/mol
Siedepunkt: 86…88 °C
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,856 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005249
CAS-Nummer: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3+8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR