3-Brom-1-propanol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Brom-3-hydroxypropan, Trimethylenbromhydrin

OR0978-100G OR0978-25G OR0978-500G
APOSOR0978-100GEA 56.7 EUR
APOSOR0978-100G APOSOR0978-25G APOSOR0978-500G
3-Brom-1-propanol 97%
3-Brom-1-propanol
Formel: BrH₂CCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 70…72 °C/10mmHg
Dichte: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002942
CAS-Nummer: 627-18-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR