2-Ethylphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(2-Ethylphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 2-Ethylphenylhydrazin Hydrochlorid
OR0985-100G
APOSOR0985-100GEA 156 EUR
APOSOR0985-100G
2-Ethylphenylhydraziniumchlorid 97%
2-Ethylphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₈H₁₃ClN₂
Molecular Weight: 172.66 g/mol
Schmelzpunkt: 178 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071599
CAS-Nummer: 19398-06-2
EINECS: 421-460-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS III