1-Methylimidazol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N-Methylimidazol, NMI, 1-Methyl-1H-imidazol, N-Methyl-1H-imidazol

OR10004-1L OR10004-2.5L
APOSOR10004-1LEA 72.5 EUR
APOSOR10004-1L APOSOR10004-2.5L
1-Methylimidazol 99%
1-Methylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
Siedepunkt: 198 °C
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005292
CAS-Nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR