2,4-Pentandiol (Isomerengemisch)

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,4-Dihydroxy pentane

OR10041-10G OR10041-50G OR10041-500G
APOSOR10041-10GEA 21.9 EUR
APOSOR10041-10G APOSOR10041-50G APOSOR10041-500G
2,4-Pentandiol (Isomerengemisch)
2,4-Pentandiol (Isomerengemisch)
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104.15 g/mol
Siedepunkt: 200…201 °C
Schmelzpunkt: 53
Dichte: 0.955 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004549
CAS-Nummer: 625-69-4
EINECS: 210-907-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR