Tetrabutylammoniumbromid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR10054-100G OR10054-1KG OR10054-500G
APOSOR10054-100GEA 26.1 EUR
APOSOR10054-100G APOSOR10054-1KG APOSOR10054-500G
Tetrabutylammoniumbromid 98%
Tetrabutylammoniumbromid
Formel: C₁₆H₃₆BrN
Schmelzpunkt: 101…106 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011633
CAS-Nummer: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR