2-(4-Chlorophenyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chloro-4-(piperidin-2-yl)benzene hydrochloride
OR1006-250MG
APOSOR1006-250MGEA
371
EUR
APOSOR1006-250MG
2-(4-Chlorophenyl)piperidine hydrochloride
2-(4-Chlorophenyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄ClN·ClH Molecular Weight: 232,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02178960 CAS-Nummer: 1172776-65-6 |