Acridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR10069-5G OR10069-10G OR10069-1G
APOSOR10069-5GEA 94.4 EUR
APOSOR10069-5G APOSOR10069-10G APOSOR10069-1G
Acridin
Acridine
Formel: C₁₃H₉N
Molecular Weight: 179.22 g/mol
Siedepunkt: 346 °C
Schmelzpunkt: 107…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005025
CAS-Nummer: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
UN: 2713
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR