5-Amino-1-pentanol 50% in wässriger Lösung

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 5-Aminopentan-1-ol

OR10081-100G OR10081-25G
APOSOR10081-100GEA 150 EUR
APOSOR10081-100G APOSOR10081-25G
5-Amino-1-pentanol 50% in wässriger Lösung
5-Amino-1-pentanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103.16 g/mol
Siedepunkt: 122 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Dichte: 0.949 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008237
CAS-Nummer: 2508-29-4
UN: 2735
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR