5-Amino-1-pentanol 50% in wässriger Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Aminopentan-1-ol
OR10081-100G
OR10081-25G
APOSOR10081-100GEA
150
EUR
APOSOR10081-100G
APOSOR10081-25G
5-Amino-1-pentanol 50% in wässriger Lösung
5-Amino-1-pentanol
Formel:
C₅H₁₃NO Molecular Weight: 103.16 g/mol Siedepunkt: 122 °C/16mmHg Schmelzpunkt: 35…37 °C Dichte: 0.949 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008237 CAS-Nummer: 2508-29-4 UN: 2735 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...