5-Benzyloxyindol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Benzyloxy-1H-indol
OR10082-1G
APOSOR10082-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10082-1G
5-Benzyloxyindol
5-Benzyloxyindol
Formel:
C₁₅H₁₃NO Molecular Weight: 223,27 g/mol Schmelzpunkt: 96…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005676 CAS-Nummer: 1215-59-4 EINECS: 214-930-1 |