Ethyl-7-bromoheptanoate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR10083-100G OR10083-25G OR10083-5G
APOSOR10083-100GEA 244 EUR
APOSOR10083-100G APOSOR10083-25G APOSOR10083-5G
Ethyl-7-bromoheptanoate
Ethyl-7-bromoheptanoate
Formel: C₉H₁₇BrO₂
Siedepunkt: 112 °C/5mmHg
Dichte: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037103
CAS-Nummer: 29823-18-5
EINECS: 249-883-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR