(3-Brompropyl)benzol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Brom-3-phenylpropan

OR10084-25G OR10084-1G OR10084-5G
APOSOR10084-25GEA 29 EUR
APOSOR10084-25G APOSOR10084-1G APOSOR10084-5G
(3-Brompropyl)benzol 95%
(3-Brompropyl)benzol
Formel: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Molecular Weight: 199.09 g/mol
Siedepunkt: 219…220 °C
Dichte: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000257
CAS-Nummer: 637-59-2
EINECS: 211-294-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR