1,7-Diaminoheptan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,7-Heptandiamin, Heptamethylendiamin
OR10104-5G
APOSOR10104-5GEA 29 EUR
APOSOR10104-5G
1,7-Diaminoheptan 98%
1,7-Diaminoheptan
Formel: C₇H₁₈N₂
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 223…225 °C
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008246
CAS-Nummer: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
UN: 3259
ADR: 8,III