Benzofuran-2-carboxaldehyde

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, Benzofuran-2-carbaldehyde

OR101115-1G
APOSOR101115-1GEA 21.9 EUR
APOSOR101115-1G
Benzofuran-2-carboxaldehyde
Benzofuran-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆O₂
Molecular Weight: 146,145 g/mol
Siedepunkt: 135 °C/18mmHg
Dichte: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015463
CAS-Nummer: 4265-16-1
EINECS: 224-248-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR