5-Chloro-6-(3-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1012-1G
APOSOR1012-1GEA
246
EUR
APOSOR1012-1G
5-Chloro-6-(3-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(3-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formel:
C₁₁H₈Cl₂N₂O Schmelzpunkt: 119…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06800420 CAS-Nummer: 849021-00-7 |