3-Methylthiophen 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR10137-25G OR10137-100G OR10137-500G
APOSOR10137-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10137-25G APOSOR10137-100G APOSOR10137-500G
3-Methylthiophen 99%
3-Methylthiophene
Formel: C₅H₆S
Siedepunkt: 115…117 °C
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005470
CAS-Nummer: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR