2,5-Dimethylthiophen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10142-5G
APOSOR10142-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10142-5G
2,5-Dimethylthiophen
2,5-Dimethylthiophene
Formel: C₆H₈S
Siedepunkt: 134 °C/740mmHg
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,985 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 24 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005452
CAS-Nummer: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
UN: 1993
ADR: 3,III