Thiophen-2-ethylamin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR10144-100G OR10144-25G
APOSOR10144-100GEA 0 EUR
APOSOR10144-100G APOSOR10144-25G
Thiophen-2-ethylamin
Thiophen-2-ethylamin
Formel: C₆H₉NS
Siedepunkt: 201 °C
Dichte: 1,087 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051495
CAS-Nummer: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR