2,3,5-Tribromthiophen

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR10149-100G OR10149-25G OR10149-500G
APOSOR10149-100GEA 46.4 EUR
APOSOR10149-100G APOSOR10149-25G APOSOR10149-500G
2,3,5-Tribromthiophen
2,3,5-Tribromothiophene
Formel: C₄HBr₃S
Molecular Weight: 320.83 g/mol
Siedepunkt: 120 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 25…29 °C
Dichte: 2.483 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014521
CAS-Nummer: 3141-24-0
EINECS: 221-544-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR