5-Chlor-1,3,3-trimethyl-2-methylenindolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Chloro-2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene-1H-indole
OR10170-25G
APOSOR10170-25GEA
151
EUR
APOSOR10170-25G
5-Chlor-1,3,3-trimethyl-2-methylenindolin 95%
5-Chlor-1,3,3-trimethyl-2-methylenindolin
Formel:
C₁₂H₁₄ClN Molecular Weight: 207.70 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005814 CAS-Nummer: 6872-17-9 |