2,3-Dimethylindol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,3-Dimethyl-1H-indole

OR10173-25G
APOSOR10173-25GEA 72.5 EUR
APOSOR10173-25G
2,3-Dimethylindol 97%
2,3-Dimethylindol
Formel: C₁₀H₁₁N
Siedepunkt: 285 °C
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005617
CAS-Nummer: 91-55-4
EINECS: 202-076-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR