5-Indolcarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-Indole-5-carboxylic acid
OR10183-25G OR10183-100G
APOSOR10183-25GEA 95.7 EUR
APOSOR10183-25G APOSOR10183-100G
5-Indolcarbonsäure 98%
5-Indolcarbonsäure
Formel: C₉H₇NO₂
Schmelzpunkt: 208…213 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005678
CAS-Nummer: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6