Ethyl-2-indolcarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Carbethoxyinole, Ethyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-Carboxylic Acid Ethyl Ester
OR10188-25G
OR10188-5G
APOSOR10188-25GEA
24.8
EUR
APOSOR10188-25G
APOSOR10188-5G
Ethyl-2-indolcarboxylat 98%
Ethyl-2-indolcarboxylat
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Molecular Weight: 189.21 g/mol Schmelzpunkt: 122…125 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005609 CAS-Nummer: 3770-50-1 EINECS: 223-206-4 |