Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-carboxylic Acid Methyl Ester
OR10191-100G
APOSOR10191-100GEA
59.6
EUR
APOSOR10191-100G
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Methyl Indole-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,19 g/mol Schmelzpunkt: 151…153 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00460779 CAS-Nummer: 1202-04-6 EINECS: 214-861-7 |