[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-(Aminomethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, (1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine
OR101954-1G
APOSOR101954-1GEA
0
EUR
APOSOR101954-1G
[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]amine
[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]amine
Formel:
C₆H₁₁N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682038 CAS-Nummer: 499770-63-7 UN: 2735 ADR: 8,III |