4-Methoxy-2-methylsulphanyl-7H-pyrrolo-(2,3-d)-pyrimidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1024-1G
APOSOR1024-1GEA
318
EUR
APOSOR1024-1G
4-Methoxy-2-methylsulphanyl-7H-pyrrolo-(2,3-d)-pyrimidine 95+%
4-Methoxy-2-methylsulphanyl-7H-pyrrolo-(2,3-d)-pyrimidine
Formel:
C₈H₉N₃OS Molecular Weight: 195,24 g/mol Schmelzpunkt: 214…216 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02668264 CAS-Nummer: 29877-76-7 |