2-Methylsulphanyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxy-2-(methylthio)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR1025-1G
APOSOR1025-1GEA
125
EUR
APOSOR1025-1G
2-Methylsulphanyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol 95+%
2-Methylsulphanyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Formel:
C₇H₇N₃OS Molecular Weight: 181,22 g/mol Schmelzpunkt: 296…298 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02668244 CAS-Nummer: 67831-83-8 |