Dibenzo[b,d]furan-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR102860-250MG
APOSOR102860-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR102860-250MG
Dibenzo[b,d]furan-2-sulphonyl chloride
Dibenzo[b,d]furan-2-sulphonyl chloride
Formel:
C₁₂H₇ClO₃S Molecular Weight: 266,7 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00094222 CAS-Nummer: 23602-98-4 UN: 1759 ADR: 8,III |