2-(2-Quinoxalinylsulphanyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[(Quinoxalin-2-yl)thio]acetic acid
OR102988-1G
APOSOR102988-1GEA
179
EUR
APOSOR102988-1G
2-(2-Quinoxalinylsulphanyl)acetic acid
2-(2-Quinoxalinylsulphanyl)acetic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂S Molecular Weight: 220,25 g/mol Schmelzpunkt: 157…159 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00138691 CAS-Nummer: 69001-90-7 |