2-(Chlormethyl)benzothiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Chloromethyl)-1,3-benzothiazole
OR103008-5G
APOSOR103008-5GEA 109 EUR
APOSOR103008-5G
2-(Chlormethyl)benzothiazol
2-(Chloromethyl)benzothiazole
Formel: C₈H₆CINS
Molecular Weight: 183,65 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C
Schmelzpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD05664944
CAS-Nummer: 37859-43-1