4-Amino-2-chlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10317-100G OR10317-500G
APOSOR10317-100GEA 0 EUR
APOSOR10317-100G APOSOR10317-500G
4-Amino-2-chlorpyridin
4-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060089
CAS-Nummer: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0