2-(4-Methoxybenzoyl)indane-1,3-dione 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Methoxybenzoyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 4-[(2,3-Dihydro-1,3-dioxo-1H-inden-2-yl)carbonyl]anisole
OR1032-1G
APOSOR1032-1GEA
21.9
EUR
APOSOR1032-1G
2-(4-Methoxybenzoyl)indane-1,3-dione 98%
2-(4-Methoxybenzoyl)indane-1,3-dione
Formel:
C₁₇H₁₂O₄ Molecular Weight: 280.275 g/mol Schmelzpunkt: 123…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00129403 CAS-Nummer: 147847-17-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |