5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR103268-250MG
APOSOR103268-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR103268-250MG
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 96%
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉N₃O₂ Molecular Weight: 203,2 g/mol Schmelzpunkt: 183…188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00220607 CAS-Nummer: 51649-80-0 |