2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10336-1G
APOSOR10336-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10336-1G
2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₆H₉BClNO₂ Molecular Weight: 173,4052 g/mol Schmelzpunkt: 145…156 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02258096 CAS-Nummer: 863753-30-4 |