3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10337-1G OR10337-5G OR10337-25G
APOSOR10337-1GEA 0 EUR
APOSOR10337-1G APOSOR10337-5G APOSOR10337-25G
3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₆H₉BClNO₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00191748
CAS-Nummer: 85006-23-1
EINECS: 285-052-4