4-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1034-250MG
APOSOR1034-250MGEA
79.9
EUR
APOSOR1034-250MG
4-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
4-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline
Formel:
C₁₂H₉N₃ Molecular Weight: 195.23 g/mol Schmelzpunkt: 140…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02579321 CAS-Nummer: 439106-49-7 |