(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10347-1G OR10347-25G OR10347-5G
APOSOR10347-1GEA 0 EUR
APOSOR10347-1G APOSOR10347-25G APOSOR10347-5G
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093054
CAS-Nummer: 380430-49-9