(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10347-1G
OR10347-25G
OR10347-5G
APOSOR10347-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10347-1G
APOSOR10347-25G
APOSOR10347-5G
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093054 CAS-Nummer: 380430-49-9 |