2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1035-1G
OR1035-5G
OR1035-10G
APOSOR1035-1GEA
148
EUR
APOSOR1035-1G
APOSOR1035-5G
APOSOR1035-10G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline 95+%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline
Formel:
C₁₁H₈N₄ Schmelzpunkt: 204…207 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02579323 CAS-Nummer: 439106-90-8 |