4-Benzyloxy-2-methylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid
OR10356-25G
APOSOR10356-25GEA
206
EUR
APOSOR10356-25G
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronsäure
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₅BO₃ Molecular Weight: 242.08 g/mol Schmelzpunkt: 154…158 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03788404 CAS-Nummer: 847560-49-0 |