3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10358-1G
OR10358-5G
APOSOR10358-1GEA
24.4
EUR
APOSOR10358-1G
APOSOR10358-5G
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₄H₁₃BO₄ Schmelzpunkt: 138…146 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179445 CAS-Nummer: 380430-52-4 |