3-(Benzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid, 3-Benzyloxybenzeneboronic acid
OR10361-1G
APOSOR10361-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10361-1G
3-(Benzyloxy)phenylboronsäure
3-(Benzyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₃BO₃
Molecular Weight: 228,06 g/mol
Schmelzpunkt: 125…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093063
CAS-Nummer: 156682-54-1