4-(Benzyloxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Benzyloxybenzeneboronic acid, (4-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid
OR10362-100G
OR10362-25G
OR10362-5G
APOSOR10362-100GEA
139
EUR
APOSOR10362-100G
APOSOR10362-25G
APOSOR10362-5G
4-(Benzyloxy)phenylboronsäure 98%
4-(Benzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₃BO₃ Molecular Weight: 228.06 g/mol Schmelzpunkt: 198…200 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01075705 CAS-Nummer: 146631-00-7 |