4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR103635-1G
OR103635-250MG
APOSOR103635-1GEA
406
EUR
APOSOR103635-1G
APOSOR103635-250MG
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₁H₉N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407445 CAS-Nummer: 216959-98-7 |