7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Amino-6-carboxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine
OR103647-1G
OR103647-250MG
APOSOR103647-1GEA
319
EUR
APOSOR103647-1G
APOSOR103647-250MG
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formel:
C₇H₆N₄O₂ Molecular Weight: 178.148 g/mol Schmelzpunkt: 242 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00973861 CAS-Nummer: 68262-33-9 |