1,3-Benzothiazol-2-ylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR103650-20MG
APOSOR103650-20MGEA 21.9 EUR
APOSOR103650-20MG
1,3-Benzothiazol-2-ylacetic acid
1,3-Benzothiazol-2-ylacetic acid
Formel: C₉H₇NO₂S
Schmelzpunkt: 112…113 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00483536
CAS-Nummer: 29182-45-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III