5-Methylisoxazole-3-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR103676-1G
APOSOR103676-1GEA
43.5
EUR
APOSOR103676-1G
5-Methylisoxazole-3-carboxamide 97%
5-Methylisoxazole-3-carboxamide
Formel:
C5H6N2O2 Molecular Weight: 126,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085128 CAS-Nummer: 3445-52-1 |